Orders LinkContactUsLinkComponent
Cilindri graduati
100 ml, 5 ml, 177 mm, 34 mm
  612-4003
 :   KARTELL
Cilindri graduati
  612-4003
 :  KARTELL
Cilindri graduati
Cilindri graduati
100 ml, 5 ml, 177 mm, 34 mm
SFr. 21.00
1 * 1 ST
In PMP (TPX®) trasparente, forma bassa, autoclavabile.
  • Con beccuccio, base circolare e graduazioni bianche in rilievo
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistenza a temperature fino a 170 °C
  • Ø:
    34 mm
  • Capacità:
    100 ml
  • Altezza:
    177 mm
  • Divisione:
    5 ml