Orders LinkContactUsLinkComponent
Cilindri graduati
Cilindri graduati
50 ml, 2,5 ml, 143 mm, 29 mm
Codice catalogo 612-4002
Nome del fornitore:   KARTELL
Cilindri graduati
Codice catalogo 612-4002
Nome del fornitore:  KARTELL
Cilindri graduati
Cilindri graduati
50 ml, 2,5 ml, 143 mm, 29 mm
Price
SFr. 10.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In PMP (TPX®) trasparente, forma bassa, autoclavabile.
  • Con beccuccio, base circolare e graduazioni bianche in rilievo
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistenza a temperature fino a 170 °C
Documents
Specifiche
  • Ø:
    29 mm
  • Capacità:
    50 ml
  • Altezza:
    143 mm
  • Divisione:
    2,5 ml