Cilindri graduati
25 ml, 1 ml, 107 mm, 22 mm
Codice catalogo 612-4001
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PMP (TPX®) trasparente, forma bassa, autoclavabile.
- Con beccuccio, base circolare e graduazioni bianche in rilievo
- Eccellente resistenza chimica
- Resistenza a temperature fino a 170 °C
Specifiche
- Ø:22 mm
- Capacità:25 ml
- Altezza:107 mm
- Divisione:1 ml