Orders LinkContactUsLinkComponent
Cilindri graduati
Cilindri graduati
10 ml, 0,25 ml, 87 mm, 16 mm
Codice catalogo 612-4000
Nome del fornitore:   KARTELL
Cilindri graduati
Codice catalogo 612-4000
Nome del fornitore:  KARTELL
Cilindri graduati
Cilindri graduati
10 ml, 0,25 ml, 87 mm, 16 mm
Price
6.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In PMP (TPX®) trasparente, forma bassa, autoclavabile.
  • Con beccuccio, base circolare e graduazioni bianche in rilievo
  • Eccellente resistenza chimica
  • Resistenza a temperature fino a 170 °C
Documents
Specifiche
  • Ø:
    16 mm
  • Capacità:
    10 ml
  • Altezza:
    87 mm
  • Divisione:
    0,25 ml