Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette
Rack per provette
10, 16 mm, 220×55×62,5 mm
Codice catalogo 212-6710
Nome del fornitore:   KARTELL
Rack per provette
Codice catalogo 212-6710
Nome del fornitore:  KARTELL
Rack per provette
Rack per provette
10, 16 mm, 220×55×62,5 mm
Price
SFr. 22.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In PP bianco.
  • Good thermal and chemical resistance
  • Can be used in water baths
  • The tubes contents are always visible
Ideale per le titolazioni.
Specifiche
  • per Ø provette:
    16 mm
  • N. di fori:
    10
  • L×P×A:
    220×55×62,5 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Supporto per unire 2 portaprovette, 202×156×13,5 mm
    Supporto per unire 2 portaprovette, 202×156×13,5 mm
    212-6897
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 16.80 SFr.