Accessori
Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 600 mm
Codice catalogo 331-2173
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 25 mm, lunghezza 600 mm
- Seq:3