Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi in PTFE
Tubi in PTFE
20,0 mm, 1,00 mm, 22,0 mm
Codice catalogo 228-1536
Nome del fornitore:   Bohlender
Tubi in PTFE
Codice catalogo 228-1536
Nome del fornitore:  Bohlender
Tubi in PTFE
Tubi in PTFE
20,0 mm, 1,00 mm, 22,0 mm
Price
134.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, bianco, traslucido.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Ottima termostabilità , sterilizzabili in autoclave
  • Esenti da sostanze estraibili, fisiologicamente sicuri, biocompatibili
Questi tubi flessibili si contraddistinguono per la superficie antiadesiva. Dispongono di un ottimo coefficiente di attrito radente e di ottime proprietà dielettriche.
Resistenza termica: da −200 a +260 °C
Documents
Specifiche
  • Tubo est.Ø:
    22,0 mm
  • Ø int.tubo:
    20,0 mm
  • Spessore parete:
    1,00 mm