Sessole chimiche
1600 ml, 400 mm, 83 mm
Codice catalogo BOCH8824
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
These scoops are made from aluminium.
Specifiche
- Ø:83 mm
- Capacità:1600 ml
- Lunghezza:400 mm
- Seq:11