Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jacks
400×400 mm, 60 kg, 15 kg, 90 - 470 mm, grigio, manopola di regolazione per bardatura
  245-1194
 :   BOCHEM
Laboratory jacks
  245-1194
 :  BOCHEM
Laboratory jacks
Laboratory jacks
400×400 mm, 60 kg, 15 kg, 90 - 470 mm, grigio, manopola di regolazione per bardatura
SFr. 2’010.00
1 * 1 ST
These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
  • Ergonomic round knob (either made of plastic or metal)
  • Smaller models up to 240×240 mm have a simple adjusting wheel which can be operated by hand
  • Larger models from 300×300 mm on should be used with a ratchet, which connects with the special adjusting wheel (ratchet is included)
  • Models with metal knob are autoclavable
DIN 12897
 : DIN 12897
  • Max. Capacità di carico statico:
    60 kg
  • Dimensioni lastra:
    400×400 mm
  • con:
    manopola di regolazione per bardatura
  • Altezza di lavoro:
    90 - 470 mm
  • Colore:
    grigio
  • Max. capacità di carico dinamico:
    15 kg
Accessories
  •  
    Descrizione
  • 245-0026
    Bardatura per piattaforme elevatrici, lunghezza 190 mm
    1 * 1 ST - SFr. 67.80