Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
10 - 20 °Bé, 1, 220 mm
Codice catalogo AMARH842402
Nome del fornitore:   Amarell
Baumé hydrometers
Codice catalogo AMARH842402
Nome del fornitore:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
10 - 20 °Bé, 1, 220 mm
Price
SFr. 24.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Specifiche
  • Lunghezza:
    220 mm
  • Seq:
    11
  • Divisione:
    1
  • Range di misura:
    10 - 20 °Bé