Etilendiammina 99+%
Bottiglia di vetro, 1 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etilendiammina 99+%
Codice catalogo ACRO220420010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 107-15-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
- Numero CAS:107-15-3
- Formula:C₂H₈N₂
- Numero MDL:MFCD00008204
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- IndexMerck:13,03829
- Punto di ebollizione:117…118 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:11 °C
- Densità:0,898 g/cm³
- Punto di infiammabilità:38 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-468-6
- UN:1604
- ADR:8,II
Documents
ACRO22042
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.5 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤30 APHA
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 L