Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
Bottiglia di vetro, 1 g
Codice catalogo ACRO204910010
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
Codice catalogo ACRO204910010
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  2584-71-6
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
Bottiglia di vetro, 1 g
Numero CAS:  2584-71-6
Price
SFr. 98.20
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:2584-71-6
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00005252
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Punto di fusione:243 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:219-963-5
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • TLC:
    ≥98.5 %
  • Specific optical rotation:
    +56° to +60° (24°C, 589 nm) (c=2, water)
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 g