Titanium(IV) isopropoxide 98+%
Bottiglia di vetro, 250 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Titanium(IV) isopropoxide 98+%
Codice catalogo ACRO194702500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 546-68-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
- Numero CAS:546-68-9
- Formula:C₁₂H₂₈O₄Ti
- Numero MDL:MFCD00008871
- Molecular Weight:284.23 g/mol
- IndexMerck:12,09614
- Punto di ebollizione:240 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:>15 °C
- Densità:0,95 g/cm³
- Punto di infiammabilità:46 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-909-6
- UN:2413
- ADR:3,III
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid (May darken on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:≥15 °C
- Assay:16.6 to 17.3 % (Ti)
- Color scale:≤100 APHA
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 mL
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



