Pipette Pasteur, Falcon®
3,0 ml, 152 mm, +, Confezionate singolarmente, 500/pacco
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
In PE, monouso.
- Con graduazioni da 1 ml e 2 ml
- La punta piccola garantisce una riproduzione uniforme della dimensione delle gocce
Ordering information: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.
Specifiche
- Confezione:Confezionate singolarmente, 500/pacco
- Sterili:+
- Capacità:3,0 ml
- Lunghezza:152 mm