Pipette Pasteur, Falcon®
3,0 ml, 152 mm, -, 500/pacco, 1000/confezione
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
In PE, monouso.
- Con graduazioni da 1 ml e 2 ml
- La punta piccola garantisce una riproduzione uniforme della dimensione delle gocce
Ordering information: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.
Documents
Specifications
- Confezione:500/pacco, 1000/confezione
- Sterili:-
- Capacità:3,0 ml
- Lunghezza:152 mm