Acido Tereftalico 99+%
Bottiglia di plastica, 250 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acido Tereftalico 99+%
Codice catalogo ACRO180722500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 100-21-0
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:100-21-0
- Formula:C₈H₆O₄
- Numero MDL:MFCD00002558
- Molecular Weight:166.13 g/mol
- IndexMerck:12,09306
- Punto di ebollizione:392 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:>300 °C
- Densità:1,472 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:260 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-830-0
Documents
ACRO18072
Scheda di sicurezza
Thermo Scientific Stockroom Essentials
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.2 %
- Sulfated ash:≤0.001 %
- Titration with TBAH:≥99.0 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:250 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



