2'-Bromoacetophenone 98+%
Bottiglia di vetro, 25 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2'-Bromoacetophenone 98+%
Codice catalogo ACRO179760250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 2142-69-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: o-Bromoacetophenone
- Numero CAS:2142-69-0
- Formula:C₈H₇BrO
- Numero MDL:MFCD00000067
- Molecular Weight:199.05 g/mol
- Punto di ebollizione:116…117 °C (12 mmHg)
- Punto di fusione:0 °C
- Densità:1,476 g/cm³
- Punto di infiammabilità:>110 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:218-398-1
Documents
ACRO17976
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear light yellow to orange Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5650 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.0 %
- Residue after evaporation:≤0.01 %
- Iron (Fe):≤0.2 ppm
- Lead (Pb):≤0.02 ppm
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



