Acetone 99+%, extra puro
Bottiglia di vetro, 2,5 L
Codice catalogo ACRO177170025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone 99+%, extra puro
Codice catalogo ACRO177170025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 67-64-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numero CAS:67-64-1
- Formula:CH₃COCH₃
- Numero MDL:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- IndexMerck:13,00067
- Punto di ebollizione:56 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:–95 °C
- Densità:0,79 g/cm³
- Punto di infiammabilità:–20 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.5 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.005 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:2,5 L
- Cat. No.:ACRO177170025
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion