2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Bottiglia di vetro, 25 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Codice catalogo ACRO173640250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 95-01-2
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:95-01-2
- Formula:C₇H₆O₃
- Numero MDL:MFCD00011686
- Molecular Weight:138.12 g/mol
- IndexMerck:12,08324
- Punto di ebollizione:220…228 °C (22 mmHg)
- Punto di fusione:133…138 °C
- Densità:1,448 g/cm³ (-93 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-383-1
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Light beige to pink-orange Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:134 to 140 °C
- GC:≥97.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



