Acetone 99+% per spettroscopia
Bottiglia di vetro, 500 mL
Codice catalogo ACRO167645000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone 99+% per spettroscopia
Codice catalogo ACRO167645000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 67-64-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numero CAS:67-64-1
- Formula:CH₃COCH₃
- Numero MDL:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- IndexMerck:13,00067
- Punto di ebollizione:56,2 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–95 °C
- Densità:0,79 g/cm³
- Punto di infiammabilità:–20 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Dokumente
ACRO16764
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.5 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- UV:at 330 nm A: ≤1
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 mL
- Cat. No.:ACRO167645000
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..