Fumaroyl chloride 95%
Bottiglia di vetro, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Fumaroyl chloride 95%
Codice catalogo ACRO165971000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 627-63-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Fumaryl chloride
- Numero CAS:627-63-4
- Formula:C₄H₂Cl₂O₂
- Numero MDL:MFCD00000733
- Molecular Weight:152.96 g/mol
- Punto di ebollizione:161…164 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:–2 °C
- Densità:1,41 g/cm³
- Punto di infiammabilità:73 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:211-005-4
- UN:1780
- ADR:8,II
Documents
ACRO16597
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
- GC:≥94 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mL
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



