Acrilamide 98.5%, extra puro
Bottiglia di plastica, 2,5 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acrilamide 98.5%, extra puro
Codice catalogo ACRO164830025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 79-06-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Prop-2-enamide
- Numero CAS:79-06-1
- Formula:C₃H₅NO
- Numero MDL:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Punto di ebollizione:125 °C (25 mmHg)
- Punto di fusione:82…86 °C
- Densità:1,122 g/cm³
- Punto di infiammabilità:138 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:201-173-7
- UN:2074
- ADR:6.1,III
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:82 to 86 °C
- Water:≤2.0 %
- GC:≥98.0 %
- Color of solution:(10 % in water) Clear and colorless
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:2,5 kg