Pirogallolo 99%
Bottiglia di plastica, 500 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pirogallolo 99%
Codice catalogo ACRO164565000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 87-66-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
- Numero CAS:87-66-1
- Formula:C₆H₆O₃
- Numero MDL:MFCD00002192
- Molecular Weight:126.11 g/mol
- IndexMerck:13,08090
- Punto di ebollizione:309 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:131…135 °C
- Densità:1,453 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:201-762-9
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO16456
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:131 to 135 °C
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥98.5 %
- Arsenic (As):≤0.5 ppm
- Calcium (Ca):≤20 ppm
- Iron (Fe):≤5 ppm
- Magnesium (Mg):≤5 ppm
- Potassium (K):≤20 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm
- Nitrogen compounds (as N):≤5 ppm
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:500 g