β-Alanina 99%
Bottiglia di plastica, 2,5 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
β-Alanina 99%
Codice catalogo ACRO163790025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 107-95-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- Numero CAS:107-95-9
- Formula:C₃H₇NO₂
- Numero MDL:MFCD00008200
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- IndexMerck:13,00204
- Punto di ebollizione:201 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:197…202 °C (dec.)
- Densità:1,44 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-536-5
Documents
ACRO16379
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.5 % (105°C, 3 h)
- Sulfated ash:≤0.2 %
- pH:6.5 to 7.5 (10 % w/v in water)
- Titration with HClO4:≥98.5 % (on dry substance)
- Chloride (Cl):≤400 ppm
- Sulfate (SO4):≤480 ppm
- Ammonium (NH4):≤1000 ppm
- Iron (Fe):≤30 ppm
- Arsenic oxide (As2O3):≤2 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Other amino acids:(TLC) Passes test (not detectable on 10 µg spotting)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:2,5 kg