Veratraldehyde 99+%
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Veratraldehyde 99+%
Codice catalogo ACRO162611000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 120-14-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
- Numero CAS:120-14-9
- Formula:C₉H₁₀O₃
- Numero MDL:MFCD00003363
- Molecular Weight:166.18 g/mol
- IndexMerck:12,10084
- Punto di ebollizione:281 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:42…45 °C
- Punto di infiammabilità:>112 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-373-2
Documents
ACRO16261
FDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to yellow Lumps or fused solid
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:42 to 45 °C
- Water:≤1 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



