Veratraldehyde 99+%
Bottiglia di vetro, 5 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Veratraldehyde 99+%
Codice catalogo ACRO162610050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 120-14-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
- Numero CAS:120-14-9
- Formula:C₉H₁₀O₃
- Numero MDL:MFCD00003363
- Molecular Weight:166.18 g/mol
- IndexMerck:12,10084
- Punto di ebollizione:281 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:42…45 °C
- Punto di infiammabilità:>112 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-373-2
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to yellow Lumps or fused solid
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:42 to 45 °C
- Water:≤1 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g



