Pipette tips, microvolume, Corning®
Punta tonda, 0,1 - 10 µl, +, Trasparente, Gilson, altri micropipettatori Ultra, 10 rack da 96
Nome del fornitore: Corning
Pipette tips, microvolume, Corning®
Codice catalogo 734-1987
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
These microvolume tips provide accurate, reliable performance and are designed for use with major brand ultra-micropipettors.
- All racked tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
- Exceptional durability: all tip racks stand up to the demands of use with multi-channel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Confezione:10 rack da 96
- Sterili:+
- Volume:0,1 - 10 µl
- Stile punta:Punta tonda
- Colore puntale:Trasparente
- Per uso con:Gilson, altri micropipettatori Ultra
- Cat. No.:734-1987
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa