Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, universal, Corning®
Pipette tips, universal, Corning®
Orifizio smussato, rotondo, 1 - 200 µl, +, Trasparente, 10 rack da 96
Catalog # 613-4999
   Produzione a basso impatto
Supplier:   Corning
Pipette tips, universal, Corning®
Catalog # 613-4999
Supplier:  Corning
   Produzione a basso impatto
Pipette tips, universal, Corning®
Pipette tips, universal, Corning®
Orifizio smussato, rotondo, 1 - 200 µl, +, Trasparente, 10 rack da 96
Price
SFr. 102.00
Log in for availability
1 * 960 ST
Product Details & Documents
Corning® universal fit tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors.
  • Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
  • All tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
  • Stack rack tips feature a stack of five racks, each containing 96 tips, for a total of 480 tips in a space-saving design
  • Bulk packed tips are non sterile and very economical
1 to 200 µl universal fit tips are graduated at the 10 µl, 50 µl, and 100 µl volumes.
Specifications
  • Confezione:
    10 rack da 96
  • Sterili:
    +
  • Volume:
    1 - 200 µl
  • Stile punta:
    Orifizio smussato, rotondo
  • Colore puntale:
    Trasparente
  • Cat. No.:
    613-4999
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa