Pipette tips, microvolume, Corning®
Punta tonda, 0,1 - 10 µl, -, Trasparente, Gilson, altri micropipettatori Ultra, In bulk; 10000 puntali/sacchetto
Nome del fornitore: Corning
Pipette tips, microvolume, Corning®
Codice catalogo 613-4245
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
These microvolume tips provide accurate, reliable performance and are designed for use with major brand ultra-micropipettors.
- All racked tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
- Exceptional durability: all tip racks stand up to the demands of use with multi-channel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Confezione:In bulk; 10000 puntali/sacchetto
- Sterili:-
- Volume:0,1 - 10 µl
- Seq:02
- Stile punta:Punta tonda
- Colore puntale:Trasparente
- Per uso con:Gilson, altri micropipettatori Ultra
- Cat. No.:613-4245
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa