Pipette tips, universal, Corning®
Orifizio smussato, rotondo, 1 - 200 µl, -, Trasparente, 10 rack impilabili da 480
Nome del fornitore: Corning
Pipette tips, universal, Corning®
Codice catalogo 613-4239
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
Corning® universal fit tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors.
- Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
- All tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
- Stack rack tips feature a stack of five racks, each containing 96 tips, for a total of 480 tips in a space-saving design
- Bulk packed tips are non sterile and very economical
1 to 200 µl universal fit tips are graduated at the 10 µl, 50 µl, and 100 µl volumes.
Specifiche
- Confezione:10 rack impilabili da 480
- Sterili:-
- Volume:1 - 200 µl
- Stile punta:Orifizio smussato, rotondo
- Colore puntale:Trasparente
- Cat. No.:613-4239
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa