Orders LinkContactUsLinkComponent
Criobox, Corning®
Criobox, Corning®
10×10, CrioProvette da 1 -2 ml
Codice catalogo 734-1879
Nome del fornitore:   Corning
Criobox, Corning®
Codice catalogo 734-1879
Nome del fornitore:  Corning
Criobox, Corning®
Criobox, Corning®
10×10, CrioProvette da 1 -2 ml
Price
SFr. 321.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
In PC autoclavabile
  • Riutilizzabile
  • Scanalature ai lati della scatola per agevolarne la presa anche indossando guanti
  • Coperchio trasparente con griglia numerata
Progettate per l'uso con la maggior parte delle crioprovette.
These boxes feature a large marking spot and a clear polycarbonate lid that can be labelled to show vial contents. They are stackable and are available in two formats: 81-place boxes which will hold internally and externally threaded vials; and 100 count boxes, which will hold internally threaded vials.
These cryogenic storage boxes are suitable for storage down to –196 °C (–320,8 °F).
Attenzione: *Solo per crioprovette con filettatura interna
Specifiche
  • Scomparti:
    10×10
  • Per:
    CrioProvette da 1 -2 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..