trans-2-Hexenal 99%
Bottiglia di vetro, 25 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
trans-2-Hexenal 99%
Codice catalogo ACRO158130250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 6728-26-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (E)-2-Hexenal, trans-2-Hexenal
- Numero CAS:6728-26-3
- Formula:C₆H₁₀O
- Numero MDL:MFCD00007008
- Molecular Weight:98.14 g/mol
- Punto di ebollizione:147 °C (1013 hPa)
- Densità:0,846 g/cm³
- Punto di infiammabilità:35 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:229-778-1
- UN:1988
- ADR:3,III
Documents
ACRO15813
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
- Density:(20°C) 0.843 to 0.849 g/ml
- GC:≥98.5 %
- Acid value:≤5 mg KOH/g
- Chloride (Cl):≤5 ppm
- Nitrate (NO3):≤10 ppm
- Phosphate (PO4):≤5 ppm
- Arsenic (As):≤1 ppm
- Cadmium (Cd):≤1 ppm
- Calcium (Ca):≤10 ppm
- Copper (Cu):≤1 ppm
- Iron (Fe):≤2 ppm
- Zinc (Zn):≤1 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm
- Insoluble matter:≤0.005 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 mL



