4-Methoxybenzonitrile 99%
Bottiglia di vetro, 100 g
: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
- :874-90-8
- :C₈H₇NO
- :MFCD00001818
- :133.15 g/mol
- :256…257 °C (765 mmHg)
- :57…60 °C
- :Ambiente
- :212-871-6
- :3439
- :6.1,III
- Appearance:White to light beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:57 to 60 °C
- GC:≥98.5 %
- UV:at 205 nm A: ≤1
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Acidity/alkalinity:≤0.0001 meq/g
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g