4-Methoxybenzonitrile 99%
Bottiglia di vetro, 25 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
4-Methoxybenzonitrile 99%
Codice catalogo ACRO158050250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 874-90-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
- Numero CAS:874-90-8
- Formula:C₈H₇NO
- Numero MDL:MFCD00001818
- Molecular Weight:133.15 g/mol
- Punto di ebollizione:256…257 °C (765 mmHg)
- Punto di fusione:57…60 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:212-871-6
- UN:3439
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO15805
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:57 to 60 °C
- GC:≥98.5 %
- UV:at 205 nm A: ≤1
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Acidity/alkalinity:≤0.0001 meq/g
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g