Inserti per colture cellulari, Netwell™
Fondi a rete in poliestere attaccati ad anelli o alloggiamento in PS. Inserti Netwell™ utilizzati come supporti per tessuti, supporti e filtri di organi di piccole dimensioni, sezioni tissutali o espianti sull'interfaccia aria-terreni.
- Supporto pratico per colorazione immunoistochimica di sezioni tissutali
- Per filtrazione grossolana di omogenati tissutali, sospensioni di cellule e microsupporti
- Disponibili con rete in due dimensioni e diametri
- Forniti sterili e precaricati in piastre a 6 o 12 pozzetti
- Inserti Netwell da 24 mm in provette in plastica per centrifuga Corning® da 50 ml
Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.
- Confezione:6 per piastra
- Descrizione:Membrana Ø 24 mm, dimensione rete 500 μm
- Cat. No.:734-1589
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione