Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Inserti per colture cellulari, Netwell™

Inserti per colture cellulari, Netwell™

Membrana Ø 15 mm, dimensione rete 500 μm, 12 per piastra
Codice catalogo 734-1587
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Corning
Inserti per colture cellulari, Netwell™
Codice catalogo 734-1587
Nome del fornitore:  Corning
   Produzione a basso impatto
Inserti per colture cellulari, Netwell™
Inserti per colture cellulari, Netwell™

Membrana Ø 15 mm, dimensione rete 500 μm, 12 per piastra

Price
SFr. 732.00
Log in per disponibilità
1 * 48 ST
Product Details & Documents

Fondi a rete in poliestere attaccati ad anelli o alloggiamento in PS. Inserti Netwell™ utilizzati come supporti per tessuti, supporti e filtri di organi di piccole dimensioni, sezioni tissutali o espianti sull'interfaccia aria-terreni.

  • Supporto pratico per colorazione immunoistochimica di sezioni tissutali
  • Per filtrazione grossolana di omogenati tissutali, sospensioni di cellule e microsupporti
  • Disponibili con rete in due dimensioni e diametri
  • Forniti sterili e precaricati in piastre a 6 o 12 pozzetti
  • Inserti Netwell da 24 mm in provette in plastica per centrifuga Corning® da 50 ml

Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.

Specifiche
  • Confezione:
    12 per piastra
  • Descrizione:
    Membrana Ø 15 mm, dimensione rete 500 μm
  • Cat. No.:
    734-1587
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Kit per trasporto Netwell™, 24 mm
    Kit per trasporto Netwell™, 24 mm
    734-1603
    Log in per disponibilità
    1 * 8 ST - SFr. 259.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Kit per trasporto Netwell™, 15 mm
    Kit per trasporto Netwell™, 15 mm
    734-1602
    Log in per disponibilità
    1 * 8 ST - SFr. 204.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vassoio reagenti Netwell™, bianco
    Vassoio reagenti Netwell™, bianco
    734-1601
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST - SFr. 396.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vassoio reagenti Netwell™, nero
    Vassoio reagenti Netwell™, nero
    734-1600
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST - SFr. 396.00