96-well plates, polypropylene, without lids
Piastra per stoccaggio 96 pozzetti, nera, pozzetto arrotondato, 360 µl, -, 25/pacco, 4 pacchi/confezione
Nome del fornitore: Corning
96-well plates, polypropylene, without lids
Codice catalogo 734-1782
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
- Flat, round, or V-shaped well bottom
- Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- RNase-/DNase-free
- Available sterile or non sterile
Ordering information: Plates are packaged 25 per pack, 4 packs per case. Nonsterile 450 µL plate is packaged 10 plates per bag and 5 bags per case.
Specifiche
- Confezione:25/pacco, 4 pacchi/confezione
- Sterili:-
- Descrizione:Piastra per stoccaggio 96 pozzetti, nera, pozzetto arrotondato
- Seq:04
- Volume pozzetti:360 µl
- Cat. No.:734-1782
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:RECs, ISO 14001 - Kennebunk