4-Nitrobenzaldehyde 99%
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
4-Nitrobenzaldehyde 99%
Codice catalogo ACRO156991000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 555-16-8
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:555-16-8
- Formula:C₇H₅NO₃
- Numero MDL:MFCD00007346
- Molecular Weight:151.12 g/mol
- IndexMerck:12,06684
- Punto di ebollizione:300 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:105…106 °C
- Densità:1,546 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:209-084-5
Documents
ACRO15699
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Yellow to brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:103 to 107 °C
- GC:≥98.5 %
- NMR (1H-NMR):Consistent with structure
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



