Spugne, VertiKlean®
Non sterili, giallo chiaro, 215×108 mm, 15,7 mm, 8 spugne per busta
Codice catalogo 115-0179
Nome del fornitore: CONTEC
Vai a
Product Details & Documents
La spugna VertiKlean è una spugna monouso da laboratorio. È prodotta in Polynit laminato in schiuma estere pulita. La spugna è tagliata al laser per una sigillatura perfetta dei bordi. È idonea per la pulizia e il lavaggio generici, ma è anche ideale per l'impiego nei laboratori.
- Schiuma di poliestere ad alta assorbenza con la resistenza all'abrasione del Polynit
- Autoclavabile
Specifiche
- Confezione:8 spugne per busta
- Colore:giallo chiaro
- Descrizione:Non sterili
- L×L:215×108 mm
- Spessore:15,7 mm