Thermometer probes
Sonda di tipo K a risposta rapida per temp. fino a +250°C, connettore subminiatura, SK21M, −50...+250 °C, Superficie, 2,5×100 mm
Codice catalogo 620-3173
Nome del fornitore: COMARK
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50...+250 °C
- Descrizione:Sonda di tipo K a risposta rapida per temp. fino a +250°C, connettore subminiatura, SK21M
- Applicazione:Superficie
- Ø×L:2,5×100 mm