Thermometer probes
Food probe, type T, with 0,7 m steel braided lead, PT23L, −100...+250 °C, 1,6×100 mm
Codice catalogo COMAPT23L
Nome del fornitore: COMARK
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−100...+250 °C
- Descrizione:Food probe, type T, with 0,7 m steel braided lead, PT23L
- Seq:01
- Ø×L:1,6×100 mm