Thermometer probes
Sonda di tipo K a risposta rapida, con connettore subminiatura, PK24M, −50…+250 °C, Penetrazione, 3,3×100 mm
620-3172
: COMARK
- Range di misura:−50…+250 °C
- Descrizione:Sonda di tipo K a risposta rapida, con connettore subminiatura, PK24M
- Applicazione:Penetrazione
- Ø×L:3,3×100 mm