Thermometer probes
Sonda industriale di tipo K, con connettore subminiatura, IK21M, −100...+850 °C, Immersion, 1,5×100 mm
Catalog # 620-3171
Supplier: COMARK
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Range di misura:−100...+850 °C
- Descrizione:Sonda industriale di tipo K, con connettore subminiatura, IK21M
- Applicazione:Immersion
- Ø×L:1,5×100 mm
- Cat. No.:620-3171