Thermometer probes
Flexible wire type K air probe, with sub-miniature connector, AK28M, −100…+250 °C, - mm
Codice catalogo 620-3174
Nome del fornitore: COMARK
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−100…+250 °C
- Descrizione:Flexible wire type K air probe, with sub-miniature connector, AK28M
- Ø×L:- mm