Thermometer probes
Sonda semiflessibile di tipo K a isolamento minerale, con connettore subminiatura, AK21M, −100…+850 °C, General purpose air, 1,5×100 mm
Codice catalogo 620-0333
Nome del fornitore: COMARK
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−100…+850 °C
- Descrizione:Sonda semiflessibile di tipo K a isolamento minerale, con connettore subminiatura, AK21M
- Applicazione:General purpose air
- Ø×L:1,5×100 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.