4,4'-Difluorobenzophenone 99%
Bottiglia di vetro, 25 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
4,4'-Difluorobenzophenone 99%
Codice catalogo ACRO151790250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 345-92-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
- Numero CAS:345-92-6
- Formula:C₁₃H₈F₂O
- Numero MDL:MFCD00000353
- Molecular Weight:218.2 g/mol
- Punto di ebollizione:200 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:106…109 °C
- Densità:1,39 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-466-3
Documents
ACRO15179
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:106 to 109 °C
- Loss on drying:≤0.25 %
- GC:≥98.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



