D(+)-Galattosio 99+%
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
D(+)-Galattosio 99+%
Codice catalogo ACRO150611000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 59-23-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- Numero CAS:59-23-4
- Formula:C₆H₁₂O₆
- Numero MDL:MFCD00151230
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- IndexMerck:13,04356
- Punto di ebollizione:527 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:165…168 °C
- Densità:1,5 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-416-4
Documents
ACRO15061
Scheda di sicurezza
ACRO150610250_TDS_EN
Specifiche del prodotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.3 % (K.F.)
- Sulfated ash:≤0.1 % (on dry substance)
- Solubility:(10 % in water) Clear colorless
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Specific optical rotation:+78° to +81.5° (20°C, 589 nm) (c=10, water, NH3) (after 30 minutes, on dry substance)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g