D(+)-Mannosio 99+%
Bottiglia di plastica, 1 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
D(+)-Mannosio 99+%
Codice catalogo ACRO150600010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 3458-28-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- Numero CAS:3458-28-4
- Formula:C₆H₁₂O₆
- Numero MDL:MFCD00064122
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- IndexMerck:13,05772
- Punto di ebollizione:376 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:133 °C
- Densità:1,539 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:222-392-4
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.45 %
- HPLC:≥99.0 %
- Appearance of solution:(10 % in water) Clear
- Bacterial endotoxins:(LAL-test) 0.5 E.U. in 1 ml of a 0.1% soln.
- Specific optical rotation:+13.5° to +14.9° (20°C, 589 nm) (c=10, water) (after 24 hours, on dry substance)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg