Timolo 99%
Bottiglia di plastica, 500 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Timolo 99%
Codice catalogo ACRO150335000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 89-83-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
- Numero CAS:89-83-8
- Formula:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
- Numero MDL:MFCD00002309
- Molecular Weight:150.22 g/mol
- IndexMerck:13,09476
- Punto di ebollizione:232 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:48…52 °C
- Densità:0,96 g/cm³
- Punto di infiammabilità:102 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:201-944-8
- UN:2430
- ADR:8,III
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:48 to 52 °C
- GC:≥98.5 %
- Residue after evaporation:≤0.05 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:500 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



