2-Nonanone 99%
Bottiglia di vetro, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Nonanone 99%
Codice catalogo 148781000.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 821-55-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
- Numero CAS:821-55-6
- Formula:C₉H₁₈O
- Numero MDL:MFCD00009553
- Molecular Weight:142.24 g/mol
- Punto di ebollizione:188…190 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:–21 °C
- Densità:0,826 g/cm³
- Punto di infiammabilità:68 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:212-480-0
Documents
ACRO14878
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mL



